Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cinta antideslizante, resistente y fina, serie 280
Código de producto. 17148670
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18,3 m x 25 mm
18,3 x 0,051 m
18,3 x 0,102 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 rollos
4 rollos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17148670 18,3 x 0,051 m 2 rollos
17108570 18,3 m x 25 mm 4 rollos
17158670 18,3 x 0,102 m 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17148670 Proveedor 3M™ Safety-Walk™ N.º de proveedor 7000126122
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Material texturizado de alta fricción y resistente.El lado inverso está recubierto con un adhesivo sensible a la presión protegido por un revestimiento extraíble.Material de alta fricción y resistente texturizado fino.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Dimensiones (L x An) 18,3 x 0,051 m
Para utilizar con (aplicación) Para zonas de tráfico mojadas, descalzo
Longitud (imperial) 60 ft
Longitud (métrico) 18,3 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 0,051 m
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Blanco
Tipo Cinta para suelo
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.