Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cinta antideslizante, resistente y fina, serie 280
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensiones (L x An) | 18,3 x 0,051 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Para zonas de tráfico mojadas, descalzo |
| Longitud (imperial) | 60 ft |
| Longitud (métrico) | 18,3 m |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Anchura (métrico) | 0,051 m |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Blanco |
| Tipo | Cinta para suelo |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?