Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cinta antideslizante, resistente y fina, serie 280
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18,3 m x 25 mm
18,3 x 0,051 m
18,3 x 0,102 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 rollos
4 rollos
Especificaciones
Especificaciones
Dimensiones (L x An) | 18,3 m x 25 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para zonas de tráfico mojadas, descalzo |
Longitud (imperial) | 60 ft |
Longitud (métrico) | 18,3 m |
Anchura (imperial) | 1 in |
Anchura (métrico) | 0,025 m |
Tipo de adhesivo | Acrílico |
Color | Blanco |
Tipo | Cinta para suelo |
Título del producto
3M™ Safety-Walk™ Cinta antideslizante, resistente y fina, serie 280 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido