Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cinta adaptable antideslizante, serie 500
Código de producto. 17168600
Click to view available options
Color:
Amarillo
Negro
Dimensiones (L x An):
18,3 x 0,102 m
18,3 x 0,305 m
18 x 0,051 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 2
Código de producto. 17168600
Marca: 3M™ Safety-Walk™ 7000051948
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para su uso en placas de seguridad de grado de diamante, escalones y otras superficies irregulares.Revestimiento mineral y antideslizante, con respaldo de aluminio.Se adapta a superficies irregulares y alrededor de los bordes.
  • Cinta antideslizante para superficies irregulares o contorneadas en zonas de tráfico de calzados ligeros o intensos
  • El soporte de aluminio se adapta a esquinas, curvas y superficies irregulares, como chapas en forma de rombo, placas remachadas y peldaños de escaleras
  • Adecuado para su aplicación en entornos secos, húmedos o aceitosos
  • El adhesivo agresivo de alto rendimiento forma una excelente unión para una sujeción segura
  • Las cintas y los peldaños resisten a las arrugas, las curvas, los desgarros, el encogimiento y el levantamiento
  • Color amarillo de seguridad para una mayor visibilidad y una fácil identificación de las zonas de riesgo
  • También hay disponibles formas y tamaños personalizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 18,3 x 0,305 m
Para utilizar con (aplicación) Áreas de tráfico de ligero a denso
Longitud (imperial) 60 ft
Longitud (métrico) 18,3 m
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 0,305 m
Tipo de adhesivo Adhesivo sensible a la presión
Color Negro
Tipo Cinta para suelo