Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cinta adaptable antideslizante, serie 500
Click to view available options
Color:
Amarillo
Negro
Dimensiones (L x An):
18,3 x 0,102 m
18,3 x 0,305 m
18 x 0,051 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 2
Descripción
- Cinta antideslizante para superficies irregulares o contorneadas en zonas de tráfico de calzados ligeros o intensos
- El soporte de aluminio se adapta a esquinas, curvas y superficies irregulares, como chapas en forma de rombo, placas remachadas y peldaños de escaleras
- Adecuado para su aplicación en entornos secos, húmedos o aceitosos
- El adhesivo agresivo de alto rendimiento forma una excelente unión para una sujeción segura
- Las cintas y los peldaños resisten a las arrugas, las curvas, los desgarros, el encogimiento y el levantamiento
- Color amarillo de seguridad para una mayor visibilidad y una fácil identificación de las zonas de riesgo
- También hay disponibles formas y tamaños personalizados
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 18,3 x 0,102 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Áreas de tráfico de ligero a denso |
| Longitud (métrico) | 18,3 m |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Anchura (métrico) | 0,102 m |
| Tipo de adhesivo | Adhesivo sensible a la presión |
| Color | Negro |
| Tipo | Cinta para suelo |