Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cinta de revestimiento antideslizante, serie 700
Descripción
- Cinta antideslizante para zonas de tráfico extremas y pesadas
- Las partículas abrasivas extra grandes resisten la obstrucción en condiciones fangosas o aceitosas
- Se puede pintar sin perder propiedades de fricción
- Adhesivo de alto rendimiento
- Adecuado para su uso en equipos agrícolas y forestales, construcción de carreteras, ingeniería civil, camiones, tractores, vehículos de construcción, grúas y equipos de construcción
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 51130:R 13, EN 13501 1:Bfl s1 |
| Descripción | Extrafuerte (tipo 4) |
| Dimensiones (L x An) | 36,6 x 0,31 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección antideslizante adicional en zonas extremas y muy frecuentadas |
| Cantidad de embalaje | 1 rollo |
| Tipo de adhesivo | Adhesivo sensible a la presión |
| Color | Negro |