Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cinta de revestimiento antideslizante, serie 700
Código de producto. 17178780
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18,3 m x 102 mm
18,3 m x 152 mm
18,3 m x 25 mm
18,3 m x 304,8 mm
18,3 m x 51 mm
18,3 m x 61 mm
18,3 m x 914 mm
18,3 x 1,2 m
36,6 x 0,31 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 rollos
4 rollos
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17178780 18,3 m x 25 mm 4 rollos
17198780 18,3 m x 51 mm 2 rollos
17138790 18,3 m x 102 mm 1 rollo
17108790 18,3 m x 152 mm 1 rollo
17178850 18,3 m x 304,8 mm 1 rollo
17118790 18,3 m x 61 mm 1 rollo
17168780 18,3 m x 914 mm cada uno
17158780 18,3 x 1,2 m 1 rollo
17188780 36,6 x 0,31 m 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17178780 Proveedor 3M™ Safety-Walk™ N.º de proveedor 7100158967
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Revestimientos antideslizantes para zonas extremadamente estresadas y muy frecuentadas.Cinta antideslizante para aplicaciones industriales de gran resistencia.
  • Cinta antideslizante para zonas de tráfico extremas y pesadas
  • Las partículas abrasivas extra grandes resisten la obstrucción en condiciones fangosas o aceitosas
  • Se puede pintar sin perder propiedades de fricción
  • Adhesivo de alto rendimiento
  • Adecuado para su uso en equipos agrícolas y forestales, construcción de carreteras, ingeniería civil, camiones, tractores, vehículos de construcción, grúas y equipos de construcción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 51130:R 13, EN 13501 1:Bfl s1
Descripción Extrafuerte (tipo 4)
Dimensiones (L x An) 18,3 m x 25 mm
Para utilizar con (aplicación) Protección antideslizante adicional en zonas extremas y muy frecuentadas
Longitud (métrico) 18,3 m
Cantidad de embalaje 1 rollo
Anchura (métrico) 25 mm
Tipo de adhesivo Adhesivo sensible a la presión
Color Negro