Learn More
Tenak™ Viales criogénicos SlimTube™
Código de producto. 15645019 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,0 mL
2,0 ml
4,0 ml
5,0 mL
Altura (métrico):
28,6 mm
36,1 mm
47,6 mm
73,3 mm
88,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) unitSize
15645019 4,0 ml 73,3 mm paquete de 500
15624989 0,5 ml 28,6 mm paquete de 1000
15625019 1,0 mL 36,1 mm paquete de 1000
15635019 2,0 ml 47,6 mm paquete de 1000
15655019 5,0 mL 88,5 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15645019 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE78320
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Optimiza la capacidad en un 23,5 % en comparación con las soluciones de almacenamiento convencionales. Los viales criogénicos SlimTube™ Tenak™ son los primeros de su clase en llevar una rosca externa para que se puedan almacenar en cajas criogénicas de 10 x 10.
  • Este tubo criogénico es el único y primero de su clase en llevar una rosca externa
  • La rosca externa limita la contaminación de las muestras y es la mejor opción al elegir un tubo criogénico
  • El tapón tiene un diseño de cierre y sellado rápido con una sola mano para facilitar su manipulación. El diseño de rosca con dientes pronunciados permite el ajuste y la extracción del tapón con solo media vuelta
  • Fabricado en polipropileno especialmente formulado para soportar temperaturas de hasta – 196 °C
  • El polipropileno que se utiliza tanto en el tapón como en el tubo tiene el mismo coeficiente de expansión, lo que garantiza un sellado igualmente seguro tanto a temperatura ambiente como a temperaturas criogénicas
  • El tapón incluye una junta cónica que hace que se autoselle, que es 100 % a prueba de fugas y fácil de usar
  • Dos indicadores de llenado máximo recomendado. Un indicador para almacenar a – 80 °C y otro para almacenar en nitrógeno líquido en fase de vapor a – 196 °C
  • El diseño con pie en estrella permite que el tubo se mantenga de pie de forma independiente.
  • Compatible con equipos de trabajo más vendidos y se puede manipular con una sola mano
Especificaciones
Diámetro (métrico) 12 mm
Capacidad (métrico) 4,0 ml
Forma del fondo Base Starfoot
Material Polipropileno especialmente formulado
Estilo de rosca Externo
Incluye Etiqueta blanca para marcarlos
N.° por paquete 500
Envase 5 bolsas resellables de 100
Sin ARNasa
Intervalo de temperatura (métrico) De hasta - 196 °C
Esterilidad Estéril
Graduated Sí
Sin ADNasa
Altura (métrico) 73,3 mm