Learn More
Horst™ Cinta calefactora fina Horst con salida de calor específica alta
Código de producto. 10458641
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
1,0 m
10,0 m
2,0 m
3,0 m
Vataje:
50 W
100 W
150 W
480 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Vataje unitSize
10458641 2,0 m 100 W cada uno
10659042 1,0 m 50 W cada uno
10468641 3,0 m 150 W cada uno
10513282 10,0 m 480 W cada uno
4 options
Código de producto. 10458641
Marca: Horst™ 25203
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conductores de calor de doble línea en una cinta de aislamiento fina.
  • Diseño fino.
  • Aislamiento eléctrico con PTFE.
  • Trenzado protector metálico de cobre chapado en níquel.
Especificaciones
Descripción Radio de curvatura: 10 mm, grosor: 4 mm
Longitud (métrico) 2,0 m
Tensión 230 V
Material PTFE, cobre chapado en níquel
Longitud del cable de alimentación (métrico) 1 m
Vataje 100 W
Anchura (métrico) 4 mm
Temperatura (métrico) 250 °C nominal