Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Placa deslizante con Combifix VKS
Descripción
- Fija embudos de separación horizontales de diferentes tamaños a la plataforma
- Para uso con agitadores universales Combifix VKS o SM
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Placa deslizante |
| Dimensiones (L x An) | 760 x 600 mm |
| Descripción | Placas deslizantes con Combifix VKS A |
| Para utilizar con (equipo) | Combifix VKS |
| Incluye | 9 tiras de sujeción H, placa base y gradilla básica |