Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Código de producto. 15140539 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12)
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16)
Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12)
Microplacas
Microplacas con tapas
Tubos
por caja
Posiciones:
12 cajas/gradilla
16 cajas/gradilla
30 placas/gradilla
44 placas/gradilla
48/Caja
66 placas/gradilla
70 placas/gradilla
84 placas/gradilla
9 cajas/gradilla
96/Caja
Para utilizar con (equipo):
421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T
489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B
792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B
Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Admite Posiciones Para utilizar con (equipo) unitSize
15140539 Tubos 96/Caja 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B cada uno
15140509 Tubos 96/Caja 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B cada uno
15150509 Tubos 96/Caja 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B cada uno
15130509 Tubos 96/Caja 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B cada uno
15111045 Tubos 96/Caja 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T cada uno
11359291 Tubos 96/Caja 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B cada uno
11711101 Tubos 96/Caja 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B cada uno
11379291 Tubos 96/Caja 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T cada uno
15160509 Tubos 96/Caja 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B cada uno
15170509 Tubos 96/Caja 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B cada uno
15180509 Tubos 96/Caja 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B cada uno
15190509 Tubos 96/Caja 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T cada uno
15100519 Tubos 48/Caja 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B cada uno
15110519 Tubos 48/Caja 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B cada uno
15130519 Tubos 48/Caja 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B cada uno
15120519 Tubos 48/Caja 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T cada uno
11369311 Microplacas con tapas 70 placas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
11389311 Microplacas con tapas 84 placas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
11399311 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) 12 cajas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
11309321 por caja 9 cajas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
11319321 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16) 16 cajas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) 1 PCS
11359321 Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12) 12 cajas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
11369321 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16) 16 cajas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
11379321 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) 12 cajas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) 1 PCS
11389321 Microplacas 66 placas/gradilla Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos) cada uno
11399321 Microplacas 44 placas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
10731310 por caja 9 cajas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
11376311 Microplacas 30 placas/gradilla Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos) cada uno
11329321 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) 12 cajas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) 1 PCS
29 options
Código de producto. 15140539
Marca: Thermo Scientific™ 1950730
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente al máximo la capacidad de almacenamiento de tubos por congelador con una solución de gradillas para ultracongeladores de cinco puertas interiores.
Aumente al máximo la capacidad de almacenamiento de tubos por congelador con las gradillas de cajones deslizantes para tubos Thermo Scientific™ (congeladores de 5 puertas interiores), una solución de gradillas para ultracongeladores de cinco puertas interiores. Se utiliza junto con los viales para almacenamiento denso Thermo Scientific™.
Las soluciones de gradillas y tubos para congelador Thermo Scientific™ ofrecen un proceso cómodo y ágil para maximizar el almacenamiento de muestras en su laboratorio. Nuestras soluciones de gradillas se han diseñado para sostener tubos que oscilen entre 200μμl y 5,0 ml, lo que permite disfrutar de la capacidad máxima de almacenamiento de muestras para los congeladores de cuatro y cinco puertas interiores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Front Access Drawer Rack
Color Plata
Admite Tubos
Material Stainless Steel
Posiciones 96/Caja
Forma Rectángulo
Para utilizar con (equipo) 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B
Compatibilidad con congeladores (puertas interiores) 5
N.º de gradillas 6
N.º de gradillas por congelador 30
Anchura (imperial) 5,5 in
Altura (imperial) 9,5 in
Fondo (imperial) 25,8 in
Fondo (métrico) 65,5 cm
Tipo de producto Cajones deslizantes (tubos)
Altura (métrico) 24,1 cm
Anchura (métrico) 14 cm