Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Código de producto. 11389311 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12)
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16)
Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12)
Microplacas
Microplacas con tapas
Tubos
por caja
Posiciones:
12 cajas/gradilla
16 cajas/gradilla
30 placas/gradilla
44 placas/gradilla
48/Caja
66 placas/gradilla
70 placas/gradilla
84 placas/gradilla
9 cajas/gradilla
96/Caja
Para utilizar con (equipo):
421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T
489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B
792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B
Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Posiciones Para utilizar con (equipo) unitSize
11389311 Microplacas con tapas 84 placas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
15140509 Tubos 96/Caja 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B cada uno
15150509 Tubos 96/Caja 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B cada uno
15130509 Tubos 96/Caja 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B cada uno
15111045 Tubos 96/Caja 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T cada uno
11359291 Tubos 96/Caja 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B cada uno
11711101 Tubos 96/Caja 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B cada uno
15140539 Tubos 96/Caja 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B cada uno
11379291 Tubos 96/Caja 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T cada uno
15160509 Tubos 96/Caja 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B cada uno
15170509 Tubos 96/Caja 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B cada uno
15180509 Tubos 96/Caja 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B cada uno
15190509 Tubos 96/Caja 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T cada uno
15100519 Tubos 48/Caja 792,9 l (13 pies cúbicos), EXF240, HFU240B cada uno
15110519 Tubos 48/Caja 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B cada uno
15130519 Tubos 48/Caja 792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B cada uno
15120519 Tubos 48/Caja 421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T cada uno
11369311 Microplacas con tapas 70 placas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
11399311 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) 12 cajas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
11309321 por caja 9 cajas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
11319321 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16) 16 cajas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) 1 PCS
11359321 Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12) 12 cajas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
11369321 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16) 16 cajas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) cada uno
11379321 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) 12 cajas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) 1 PCS
11389321 Microplacas 66 placas/gradilla Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos) cada uno
11399321 Microplacas 44 placas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
10731310 por caja 9 cajas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos) cada uno
11376311 Microplacas 30 placas/gradilla Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos) cada uno
11329321 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12) 12 cajas/gradilla Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos) 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11389311 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 398323
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Aumente al máximo la capacidad de almacenamiento de tubos por congelador con una solución de gradillas para ultracongeladores de cinco puertas interiores.
Aumente al máximo la capacidad de almacenamiento de tubos por congelador con las gradillas de cajones deslizantes para tubos Thermo Scientific™ (congeladores de 5 puertas interiores), una solución de gradillas para ultracongeladores de cinco puertas interiores. Se utiliza junto con los viales para almacenamiento denso Thermo Scientific™.
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Descripción Rack para microplacas de acceso lateral flexible con varillas de fijación
Color Plata
Admite Microplacas con tapas
Material Stainless Steel
Posiciones 84 placas/gradilla
Forma Rectángulo
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
Anchura (imperial) 5,5 in
Altura (imperial) 9,4 in
Fondo (imperial) 22 in
Fondo (métrico) 55,9 cm
Tipo de producto Rack de acceso lateral (microplaca/varilla de fijación)
Altura (métrico) 23,9 cm
Anchura (métrico) 14 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.