Learn More
- Home
- Products
- Gradillas
- Gradillas de almacenamiento para congeladores
- Thermo Scientific™ Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 4 puertas interiores)
Thermo Scientific™ Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 4 puertas interiores)
Código de producto. 15160519 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Admite | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15160519 | Tubos, 56 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU | cada uno |
| 15150529 | Tubos | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU | cada uno |
| 15140519 | Tubos, 32 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 13CF, TSE240 | cada uno |
| 15150519 | Tubos, 48 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | cada uno |
| 15170519 | Tubos, 56 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 | cada uno |
| 15180519 | Tubos, 24 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 13CF, TSE240 | cada uno |
| 15190519 | Tubos, 36 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | cada uno |
| 15110529 | Tubos, 42 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 | cada uno |
| 15100529 | Tubos, 42 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU | cada uno |
| 15120529 | Tubos, 16 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 13CF, TSE240 | cada uno |
| 15130529 | Tubos, 24 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | cada uno |
| 15140529 | Tubos, 28 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 | cada uno |
| 15100539 | Microplacas, 20 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 13CF, TSE240 | cada uno |
| 15110539 | Microplacas, 30 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | cada uno |
| 15120539 | Tubos (1,0 a 1,4 ml o 1,8 ml), 35 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 | cada uno |
| 11810553 | Tubos (de 1,0 a 1,4 ml o 1,8 ml), 35 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU | cada uno |
| 15170529 | Tubos, 18 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series EXF y HFU 200, 300, 400 y 600 | cada uno |
| 15180529 | Tubos, 21 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series EXF y HFU 200, 300, 400 y 600 | cada uno |
| 15190529 | Tubos, 21 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Revco UxF y HERAFreeze HFU-T | cada uno |
| 13114544 | Cajas de crioconservación, tubos (de 200 μl a 5 ml) | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 900, Form 7000, TSE y TSD (modelos de 792,9 l [28 pies cúb.]) | cada uno |
| 11870543 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) | Rack de acceso lateral (ajustable) | Cajas de 5 cm (2 pulg.) | cada uno |
| 11880543 | Cajas (15) | Rack de acceso lateral (ajustable) | Cajas de 5,08 cm (3 pulg) | cada uno |
| 11890543 | Microplacas (105) | Rack de acceso lateral (microplaca) | Placas estándar | cada uno |
| 11860543 | Microplacas | Rack de acceso lateral (microplaca) | Microplacas | cada uno |
| 10744984 | Cajas (25) | Rack de cajones deslizantes | Cajas de 7,62 cm (2 pulgadas) | cada uno |
| 13167444 | Cajas (15) | Rack de cajones deslizantes | Cajas de 5,08 cm (3 pulg) | cada uno |
| 11706469 | Cajas (15) | Rack de cajones deslizantes | Cajas de 5,08 cm (3 pulg) | 1 PCS |
Código de producto. 15160519
Marca: Thermo Scientific™ 1950787
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28001" para aplicar la oferta.
Descripción
Maximice la capacidad de almacenamiento de tubos por cada congelador mediante las gradillas de cajones deslizantes para tubos Thermo Scientific™ (congeladores de cuatro puertas interiores); una solución de gradillas para ultracongeladores de cuatro puertas interiores.Se utiliza junto con los viales para almacenamiento denso Thermo Scientific™.
Las soluciones de gradillas y tubos Thermo Scientific ofrecen un proceso cómodo y ágil para maximizar el almacenamiento de muestras en su laboratorio. Nuestras soluciones de gradillas se han diseñado para sostener tubos que oscilen entre 200μμl y 5,0 ml, lo que permite disfrutar de la capacidad máxima de almacenamiento de muestras para los congeladores de cuatro y cinco puertas interiores.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Front Access Drawer Rack |
| Color | Plata |
| Admite | Tubos, 56 cajas/gradilla |
| Material | Stainless Steel |
| Posiciones | 96/Caja |
| Para utilizar con (equipo) | Series Forma 88000 y TSU |
| Compatibilidad con congeladores (puertas interiores) | 4 |
| N.º de gradillas | 3 (capacidad de 300) 4 (capacidad de 400) 5 (capacidad de 500) 6 (capacidad de 600) 7 (capacidad de 700) |
| N.º de gradillas por congelador | 12 (capacidad de 300) 16 (capacidad de 400) 20 (capacidad de 500) 24 (capacidad de 600) 28 (capacidad de 700) |
| Anchura (imperial) | 5,5 in |
| Altura (imperial) | 11,9 in |
| Fondo (imperial) | 25,6 in |
| Fondo (métrico) | 65 cm |
| Tipo de producto | Cajones deslizantes (tubos) |
| Estantes | 8 |
| Altura (métrico) | 30,2 cm |
| Anchura (métrico) | 14 cm |
| Mostrar más Mostrar menos |