Learn More
- Home
- Products
- Gradillas
- Gradillas de almacenamiento para congeladores
- Thermo Scientific™ Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 4 puertas interiores)
Thermo Scientific™ Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 4 puertas interiores)
Código de producto. 15120529 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Admite | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15120529 | Tubos, 16 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 13CF, TSE240 | cada uno |
| 15150529 | Tubos | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU | cada uno |
| 15140519 | Tubos, 32 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 13CF, TSE240 | cada uno |
| 15150519 | Tubos, 48 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | cada uno |
| 15170519 | Tubos, 56 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 | cada uno |
| 15160519 | Tubos, 56 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU | cada uno |
| 15180519 | Tubos, 24 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 13CF, TSE240 | cada uno |
| 15190519 | Tubos, 36 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | cada uno |
| 15110529 | Tubos, 42 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 | cada uno |
| 15100529 | Tubos, 42 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU | cada uno |
| 15130529 | Tubos, 24 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | cada uno |
| 15140529 | Tubos, 28 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 | cada uno |
| 15100539 | Microplacas, 20 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 13CF, TSE240 | cada uno |
| 15110539 | Microplacas, 30 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 | cada uno |
| 15120539 | Tubos (1,0 a 1,4 ml o 1,8 ml), 35 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 | cada uno |
| 11810553 | Tubos (de 1,0 a 1,4 ml o 1,8 ml), 35 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU | cada uno |
| 15170529 | Tubos, 18 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series EXF y HFU 200, 300, 400 y 600 | cada uno |
| 15180529 | Tubos, 21 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series EXF y HFU 200, 300, 400 y 600 | cada uno |
| 15190529 | Tubos, 21 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Revco UxF y HERAFreeze HFU-T | cada uno |
| 13114544 | Cajas de crioconservación, tubos (de 200 μl a 5 ml) | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 900, Form 7000, TSE y TSD (modelos de 792,9 l [28 pies cúb.]) | cada uno |
| 11870543 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) | Rack de acceso lateral (ajustable) | Cajas de 5 cm (2 pulg.) | cada uno |
| 11880543 | Cajas (15) | Rack de acceso lateral (ajustable) | Cajas de 5,08 cm (3 pulg) | cada uno |
| 11890543 | Microplacas (105) | Rack de acceso lateral (microplaca) | Placas estándar | cada uno |
| 11860543 | Microplacas | Rack de acceso lateral (microplaca) | Microplacas | cada uno |
| 10744984 | Cajas (25) | Rack de cajones deslizantes | Cajas de 7,62 cm (2 pulgadas) | cada uno |
| 13167444 | Cajas (15) | Rack de cajones deslizantes | Cajas de 5,08 cm (3 pulg) | cada uno |
| 11706469 | Cajas (15) | Rack de cajones deslizantes | Cajas de 5,08 cm (3 pulg) | 1 PCS |
Descripción
Maximice la capacidad de almacenamiento de tubos por cada congelador mediante las gradillas de cajones deslizantes para tubos Thermo Scientific™ (congeladores de cuatro puertas interiores); una solución de gradillas para ultracongeladores de cuatro puertas interiores.Se utiliza junto con los viales para almacenamiento denso Thermo Scientific™.
Las soluciones de gradillas y tubos Thermo Scientific ofrecen un proceso cómodo y ágil para maximizar el almacenamiento de muestras en su laboratorio. Nuestras soluciones de gradillas se han diseñado para sostener tubos que oscilen entre 200μμl y 5,0 ml, lo que permite disfrutar de la capacidad máxima de almacenamiento de muestras para los congeladores de cuatro y cinco puertas interiores.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Plata |
| Admite | Tubos, 16 cajas/gradilla |
| Posiciones | 96/Caja |
| Forma | Rectángulo |
| Para utilizar con (equipo) | 900 Series 13CF, TSE240 |
| Compatibilidad con congeladores (puertas interiores) | 4 |
| N.º de gradillas | 4 |
| N.º de gradillas por congelador | 16 |
| Anchura (imperial) | 11,9 in |
| Altura (imperial) | 16,6 in |
| Fondo (imperial) | 5,5 in |
| Fondo (métrico) | 14 cm |
| Tipo de producto | Cajones deslizantes (tubos) |
| Estantes | 3 niveles |
| Altura (métrico) | 42,2 cm |
| Anchura (métrico) | 30,2 cm |
| Mostrar más Mostrar menos |