Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 4 puertas interiores)
Código de producto. 13167444 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Cajas (15)
Cajas (25)
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.)
Cajas de crioconservación, tubos (de 200 μl a 5 ml)
Microplacas
Microplacas (105)
Microplacas, 20 cajas/gradilla
Microplacas, 30 cajas/gradilla
Tubos
Tubos (1,0 a 1,4 ml o 1,8 ml), 35 cajas/gradilla
Tubos (de 1,0 a 1,4 ml o 1,8 ml), 35 cajas/gradilla
Tubos, 16 cajas/gradilla
Tubos, 18 cajas/gradilla
Tubos, 21 cajas/gradilla
Tubos, 24 cajas/gradilla
Tubos, 28 cajas/gradilla
Tubos, 32 cajas/gradilla
Tubos, 36 cajas/gradilla
Tubos, 42 cajas/gradilla
Tubos, 48 cajas/gradilla
Tubos, 56 cajas/gradilla
Tipo de producto:
Cajones deslizantes (tubos)
Rack de acceso lateral (ajustable)
Rack de acceso lateral (microplaca)
Rack de cajones deslizantes
Para utilizar con (equipo):
900 Series 13CF, TSE240
900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400
900 Series 28CF, TSE600
Cajas de 5,08 cm (3 pulg)
Cajas de 5 cm (2 pulg.)
Cajas de 7,62 cm (2 pulgadas)
Microplacas
Placas estándar
Series EXF y HFU 200, 300, 400 y 600
Series Forma 88000 y TSU
Series Forma 900, Form 7000, TSE y TSD (modelos de 792,9 l [28 pies cúb.])
Series Revco UxF y HERAFreeze HFU-T
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Admite Tipo de producto Para utilizar con (equipo) unitSize
13167444 Cajas (15) Rack de cajones deslizantes Cajas de 5,08 cm (3 pulg) cada uno
15150529 Tubos Cajones deslizantes (tubos) Series Forma 88000 y TSU cada uno
15140519 Tubos, 32 cajas/gradilla Cajones deslizantes (tubos) 900 Series 13CF, TSE240 cada uno
15150519 Tubos, 48 cajas/gradilla Cajones deslizantes (tubos) 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 cada uno
15170519 Tubos, 56 cajas/gradilla Cajones deslizantes (tubos) 900 Series 28CF, TSE600 cada uno
15160519 Tubos, 56 cajas/gradilla Cajones deslizantes (tubos) Series Forma 88000 y TSU cada uno
15180519 Tubos, 24 cajas/gradilla Cajones deslizantes (tubos) 900 Series 13CF, TSE240 cada uno
15190519 Tubos, 36 cajas/gradilla Cajones deslizantes (tubos) 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 cada uno
15110529 Tubos, 42 cajas/gradilla Cajones deslizantes (tubos) 900 Series 28CF, TSE600 cada uno
15100529 Tubos, 42 cajas/gradilla Cajones deslizantes (tubos) Series Forma 88000 y TSU cada uno
15120529 Tubos, 16 cajas/gradilla Cajones deslizantes (tubos) 900 Series 13CF, TSE240 cada uno
15130529 Tubos, 24 cajas/gradilla Cajones deslizantes (tubos) 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 cada uno
15140529 Tubos, 28 cajas/gradilla Cajones deslizantes (tubos) 900 Series 28CF, TSE600 cada uno
15100539 Microplacas, 20 cajas/gradilla Cajones deslizantes (tubos) 900 Series 13CF, TSE240 cada uno
15110539 Microplacas, 30 cajas/gradilla Cajones deslizantes (tubos) 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 cada uno
15120539 Tubos (1,0 a 1,4 ml o 1,8 ml), 35 cajas/gradilla Cajones deslizantes (tubos) 900 Series 28CF, TSE600 cada uno
11810553 Tubos (de 1,0 a 1,4 ml o 1,8 ml), 35 cajas/gradilla Cajones deslizantes (tubos) Series Forma 88000 y TSU cada uno
15170529 Tubos, 18 cajas/gradilla Cajones deslizantes (tubos) Series EXF y HFU 200, 300, 400 y 600 cada uno
15180529 Tubos, 21 cajas/gradilla Cajones deslizantes (tubos) Series EXF y HFU 200, 300, 400 y 600 cada uno
15190529 Tubos, 21 cajas/gradilla Cajones deslizantes (tubos) Series Revco UxF y HERAFreeze HFU-T cada uno
13114544 Cajas de crioconservación, tubos (de 200 μl a 5 ml) Cajones deslizantes (tubos) Series Forma 900, Form 7000, TSE y TSD (modelos de 792,9 l [28 pies cúb.]) cada uno
11870543 Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) Rack de acceso lateral (ajustable) Cajas de 5 cm (2 pulg.) cada uno
11880543 Cajas (15) Rack de acceso lateral (ajustable) Cajas de 5,08 cm (3 pulg) cada uno
11890543 Microplacas (105) Rack de acceso lateral (microplaca) Placas estándar cada uno
11860543 Microplacas Rack de acceso lateral (microplaca) Microplacas cada uno
10744984 Cajas (25) Rack de cajones deslizantes Cajas de 7,62 cm (2 pulgadas) cada uno
11706469 Cajas (15) Rack de cajones deslizantes Cajas de 5,08 cm (3 pulg) 1 PCS
27 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13167444
Marca: Thermo Scientific™ 1950727
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Maximice la capacidad de almacenamiento de los tubos por congelador con una solución de gradillas para los ultracongeladores de cuatro puertas interiores.
Maximice la capacidad de almacenamiento de tubos por cada congelador mediante las gradillas de cajones deslizantes para tubos Thermo Scientific™ (congeladores de cuatro puertas interiores); una solución de gradillas para ultracongeladores de cuatro puertas interiores.Se utiliza junto con los viales para almacenamiento denso Thermo Scientific™.
  • Gradillas de cajones deslizantes
  • Gradillas de caja de acceso lateral ajustable
  • Gradillas para microplacas estándar/de pocillos profundos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descripción Rack de cajones deslizables
Color Silver
Admite Cajas (15)
Material Stainless Steel
Posiciones 15 Boxes/Rack
Forma Cuadrada
Para utilizar con (equipo) Cajas de 5,08 cm (3 pulg)
Anchura (imperial) 5,5 in
Altura (imperial) 11,9 in
Fondo (imperial) 25,5 in
Fondo (métrico) 66,8 cm
Tipo de producto Rack de cajones deslizantes
Altura (métrico) 30,2 cm
Anchura (métrico) 14 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.