Learn More
Kartell™ Barra de agitación redonda de portaobjetos
Código de producto. 10366251
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
20,57 mm
24,76 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10366251 20,57 mm paquete de 10
10152231 24,76 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10366251 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0078600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El anillo de pivote reduce la superficie de contacto y favorece una colocación óptima de la barra agitadora
  • Las superficies anguladas proporcionan una gran turbulencia incluso a baja velocidad
  •  Para recipientes con fondo desigual- diseñados para mantener la posición adecuada en vasos con fondo curvado o irregular
  • El anillo ayuda a reducir las vibraciones y el desgaste y reduce los efectos de la fricción por el contacto con el recipiente
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Especificaciones
    Diámetro (métrico) 6,48 mm
    Longitud (métrico) 20,57 mm
    Material Imán, PTFE (politetrafluoroetileno)
    Cantidad 10