Learn More
Fisherbrand™ Soportes para portaobjetos
Código de producto. p-44837 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Caja de archivo
Sin caja de almacenamiento
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Incluye unitSize
11774356 Caja de archivo paquete de 12
11784356 Sin caja de almacenamiento paquete de 12
2 options
Código de producto. 11774356
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fichas de índice en cada soporte para la referencia y clasificación de portaobjetos
  • Cada soporte acepta cuatro portaobjetos, con tamaño de 3 × 1 pulg o 75 × 25 mm
  • Se suministran con o sin caja de archivo de plástico
  • El conjunto de soporte para portaobjetos incluye soportes de portaobjetos de 127 × 76 mm (12 5 × 3 pulg)
  • Los soportes también se pueden almacenar en la cabina de microportaobjetos Fisherbrand (n.º de cat. 12-588-30)
Especificaciones
El dispositivo tiene 4 Slides/Card
Incluye Caja de archivo
Longitud (imperial) 12.5 in. (Slide Holder)
Longitud (imperial) del portaobjetos 3 in
Longitud (métrico) 127 mm (Slide Holder)
Longitud (métrico) del portaobjetos 75 mm
Material Cartón con un bastidor protector de plástico
Tamaño 75 x 25 mm and 3 x 1 in.
Anchura (imperial) 3 in. (Slide Holder)
Anchura (imperial) del portaobjetos 1 in
Anchura (métrico) 76 mm (Slide Holder)
Anchura (métrico) del portaobjetos 25 mm