Learn More
Heathrow Scientific™ Cierres para carpetas para portaobjetos
Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Color:
Claro, natural
Surtido (transparente, gris, azul, verde y rojo)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Los cierres de colores variados son ideales para la identificación mediante códigos de colores
- Mantiene las solapas de la carpeta bien cerradas
- Los cierres pueden etiquetarse con un rotulador permanente o se puede adjuntar una etiqueta
- Se pueden comprar cierres adicionales
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Slide Holder |
| Color | Surtido (transparente, gris, azul, verde y rojo) |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y transporte de archivos |
| Para utilizar con (equipo) | Carpetas |
| Altura (imperial) | 0,6 in |
| Altura (métrico) | 1,6 cm |
| Longitud (imperial) | 2,2 in |
| Longitud (métrico) | 5,6 cm |
| Material | Plástico |
| Cantidad | 100/paq. |
| Mostrar más |