Learn More
Karl Hecht™ Cajas antiestáticas para portaobjetos Assistent™
Descripción
- Apilable
- Color negro
- Resistentes al xileno
- Con ranuras de plástico numeradas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Caja para portaobjetos |
| Admite | 100 microportaobjetos |
| N.° por paquete | 1 unidad |