Descripción
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 7000) proporcionan la máxima comodidad, flexibilidad y rendimiento para la diálisis de volúmenes de muestra de 0,5 a 3 ml.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 7K):
• Fácil de cargar: accesible con pipeta para facilitar la carga y recuperación de muestras
• Flotante: cámaras de aire integradas que eliminan la necesidad de boyas
• Construcción sólida: garantiza la máxima integridad y protección posible de las muestras
• Diseño superior: investigado y probado exhaustivamente para proporcionar una diálisis rápida y coherente con la máxima recuperación de las muestras
• Varios tamaños: capacidades de casetes para adaptarse de forma óptima a volúmenes de muestra de 0,5 a 3 ml
• Versátil: ideal para retirar contaminantes de bajo peso molecular, intercambiar tampones y desalinizar
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 permiten inyectar las muestras directamente con una jeringa o una pipeta a través del orificio de muestras exclusivo. El diseño del casete permite extraer aire del interior del casete para maximizar la proporción superficie-volumen y proporcionar una diálisis de mayor rendimiento que los sistemas de diálisis de tubos. La muestra puede recuperarse fácilmente a través de los orificios de muestras para pipetas o para jeringas.
Intervalos de volumen:
• 0,5 ml = de 0,25 a 0,75 ml
• 3 ml = de 1 a 3 ml
Información de órdenes
Importante: El producto SKU n.º 87727 se interrumpirá y se sustituirá por 66373 el 1 de junio de 2023. Considere la posibilidad de cambiar a 66373.
Especificaciones
Especificaciones
| Suficiente para | 10 muestras, de 0,10 a 0,75 ml cada una |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
| Diana de purificación | Intercambio de tampones, proteína |
| Membrana | Membrana de celulosa, diálisis |
| Formato | Cassette |
| MWCO | 7,0 kDa |
| Línea de productos | Slide-A-Lyzer |
| Cantidad | 10 casetes |
| Volumen de la muestra (métrico) | 0,5 mL |