Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™ G2, MWCO de 3500
Código de producto. 10615655 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
0,5 mL
3 mL
15 mL
30 mL
70 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
6 PCS
8 PCS
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen de la muestra (métrico) unitSize
10615655 0,5 mL 10 PCS
10003594 3 mL paquete de 10
10515104 15 mL 8 PCS
10451375 30 mL 6 PCS
10378974 70 mL 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10615655 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 87722
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimine sales y contaminantes de los tampones mientras maximiza la recuperación de las muestras con estos casetes flotantes de proteínas de segunda generación (MWCO de 3500).
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 ofrecen el máximo de comodidad, flexibilidad y rendimiento para diálisis de muestras. Estos casetes con un valor de corte de peso molecular de 3500 (MWCO de 3500) utilizan una membrana de celulosa para retener proteínas y otras macromoléculas de más de 3500 daltons, al tiempo que permiten la eliminación de sales y pequeños contaminantes. La membrana del cassette está compuesta de celulosa regenerada de bajo nivel de fijación. Las membranas y los casetes están fabricados en condiciones de sala blanca para garantizar la ausencia de contaminantes.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 dializan volúmenes de muestras de hasta 70 ml. Estos casetes con un MWCO de 3500 permiten inyectar muestras directamente con una jeringa o pipeta a través del puerto de muestras exclusivo. El diseño del casete permite extraer aire del interior del casete para maximizar la proporción superficie-volumen y proporcionar una diálisis de mayor rendimiento que los sistemas de diálisis de tubos. La muestra puede recuperarse fácilmente a través de los orificios de muestras para pipetas o para jeringas.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 3,5K):
Fácil de cargar — Accesible con pipeta para facilitar la carga y recuperación de muestras
Flotantes — Cámaras de aire integradas que eliminan la necesidad de boyas
Construcción sólida — Garantiza la máxima integridad y protección posible de las muestras
Diseño superior — Investigado y probado exhaustivamente para proporcionar una diálisis rápida y coherente con la máxima recuperación de las muestras
Versátil — Disponibles para volúmenes de 0,5 a 70 ml
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,25 a 0,75 ml
• 3 ml = 1 a 3 ml
• 15 ml = 5 a 15 ml
• 30 ml = 10 a 30 ml
• 70 ml = 25 a 70 ml
Ordreinfo
Importante: El SKU #87722 dejará de suministrarse y se sustituirá por 66333, 66335 o 88403 antes del 1 de junio de 2023. Considere la posibilidad de cambiar a 66333, 66335 o 88403.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Membrana Membrana de celulosa, diálisis
Formato Cassette
MWCO 3.5 kDa
Línea de productos Slide-A-Lyzer
Cantidad 10 casetes
Volumen de la muestra (métrico) 0,5 mL
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.