Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™ G2, MWCO de 3500
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 ofrecen el máximo de comodidad, flexibilidad y rendimiento para diálisis de muestras. Estos casetes con un valor de corte de peso molecular de 3500 (MWCO de 3500) utilizan una membrana de celulosa para retener proteínas y otras macromoléculas de más de 3500 daltons, al tiempo que permiten la eliminación de sales y pequeños contaminantes. La membrana del cassette está compuesta de celulosa regenerada de bajo nivel de fijación. Las membranas y los casetes están fabricados en condiciones de sala blanca para garantizar la ausencia de contaminantes.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 3,5K):
• Fácil de cargar — Accesible con pipeta para facilitar la carga y recuperación de muestras
• Flotantes — Cámaras de aire integradas que eliminan la necesidad de boyas
• Construcción sólida — Garantiza la máxima integridad y protección posible de las muestras
• Diseño superior — Investigado y probado exhaustivamente para proporcionar una diálisis rápida y coherente con la máxima recuperación de las muestras
• Versátil — Disponibles para volúmenes de 0,5 a 70 ml
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,25 a 0,75 ml
• 3 ml = 1 a 3 ml
• 15 ml = 5 a 15 ml
• 30 ml = 10 a 30 ml
• 70 ml = 25 a 70 ml
Información de órdenes
Importante: El producto SKU n.º 87724 dejará de suministrarse a partir del 1 de junio de 2023 y se sustituirá por A52967, una nueva generación de casetes. Considere la posibilidad de cambiar a los A52967.
Especificaciones
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
Diana de purificación | Intercambio de tampones, proteína |
Membrana | Membrana de celulosa, diálisis |
Formato | Cassette |
MWCO | 3.5 kDa |
Línea de productos | Slide-A-Lyzer™ |
Cantidad | 8 casetes |
Volumen de la muestra (métrico) | 15 mL |
Documentos
Product Information
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
P00603057 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 87724 |
P00603055 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 87724 |
P00603042 | Certificado de análisis | 18/07/2023 | 87724 |
P00602992 | Certificado de análisis | 18/03/2023 | 87724 |
P00602971 | Certificado de análisis | 09/03/2023 | 87724 |