Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™ G2, MWCO de 3500
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 ofrecen el máximo de comodidad, flexibilidad y rendimiento para diálisis de muestras. Estos casetes con un valor de corte de peso molecular de 3500 (MWCO de 3500) utilizan una membrana de celulosa para retener proteínas y otras macromoléculas de más de 3500 daltons, al tiempo que permiten la eliminación de sales y pequeños contaminantes. La membrana del cassette está compuesta de celulosa regenerada de bajo nivel de fijación. Las membranas y los casetes están fabricados en condiciones de sala blanca para garantizar la ausencia de contaminantes.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 3500):
• Fácil de cargar — Accesible con pipeta para facilitar la carga y recuperación de muestras
• Flotantes — Cámaras de aire integradas que eliminan la necesidad de boyas
• Construcción sólida — Garantiza la máxima integridad y protección posible de las muestras
• Diseño superior — Investigado y probado exhaustivamente para proporcionar una diálisis rápida y coherente con la máxima recuperación de las muestras
• Versátil — Disponibles para volúmenes de 0,5 a 70 ml
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,25 a 0,75 ml
• 3 ml = 1 a 3 ml
• 15 ml = 5 a 15 ml
• 30 ml = 10 a 30 ml
• 70 ml = 25 a 70 ml
Información de órdenes
Important Note: SKU #87723 will be discontinued on June 1, 2023 and replaced by A52966, a new generation of cassettes. Consider switching to A52966.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
| Diana de purificación | Intercambio de tampones, proteína |
| Membrana | Membrana de celulosa, diálisis |
| Formato | Cassette |
| MWCO | 3.5 kDa |
| Línea de productos | Slide-A-Lyzer |
| Cantidad | 10 casetes |
| Volumen de la muestra (métrico) | 3 mL |