Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™ G2, MWCO: 10 000
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los casetes de diálisis Thermo Scientific Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 10 000) ofrecen el máximo de comodidad, flexibilidad y rendimiento para diálisis de muestras. Permiten cargar muestras con una jeringa o pipeta a través del puerto de muestras exclusivo. La muestra puede recuperarse fácilmente a través de los orificios de muestras para pipetas o para jeringas. El diseño del cassette Slide-A-Lyzer permite extraer aire del interior del cassette para maximizar la proporción superficie-volumen y proporcionar una diálisis de mayor rendimiento que los sistemas de diálisis de tubos.
Los casetes con un valor de corte de peso molecular (MWCO) de 10 000 utilizan una celulosa regenerada con baja capacidad de unión que nominalmente retiene por completo las proteínas y otras macromoléculas de más de 10000 daltons a la vez que permite la extracción de las sales de tampón y pequeños contaminantes. Las membranas y los cassettes están fabricados en condiciones de salas blancas para asegurar que estén libres de contaminantes.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 10K):
• Fácil de cargar: accesible con pipeta para facilitar la carga y recuperación de muestras
• Flotante: cámaras de aire integradas que eliminan la necesidad de boyas
• Construcción sólida: garantiza la máxima integridad y protección posible de las muestras
• Diseño superior: investigado y probado exhaustivamente para proporcionar una diálisis rápida y coherente con la máxima recuperación de las muestras
• Versátil: ideal para retirar contaminantes de bajo peso molecular, intercambiar tampones y desalinizar
• Varios tamaños: capacidades de casetes para adaptarse de forma óptima a volúmenes de muestra de 0,5 a 70 ml
• Con radiación gamma: hay disponibles casetes con radiación gamma para aplicaciones que requieren condiciones que minimicen el riesgo de contaminación de la muestra
Casetes de diálisis estériles con radiación gamma
Los casetes de diálisis con radiación gamma Slide-A-Lyzer G2 son ideales para los investigadores que llevan a cabo cultivos de células y microorganismos; purificación de virus, ADN o ARN, o la preparación de muestras para otras aplicaciones que requieren condiciones que minimicen el riesgo de contaminación de la muestra. Los casetes con radiación gamma se tratan con 20–36 kGy de radiación gamma, una dosis que se ha determinado para esterilizar las unidades basándose en un medio de caldo de tripticasa de soja para identificar el crecimiento total y un medio fluido de tioglicolato para identificar el crecimiento anaeróbico. Sin embargo, no se ha confirmado la esterilidad de lotes individuales, ya que no se ha realizado ninguna prueba de esterilidad tras la radiación.
Especificaciones de membrana:
• Composición: Celulosa regenerada sintetizada mediante el método Viscose
• Grosor: De 0,9 a 1,2 mil (de 22,5 a 30 µm)
• Tiempo de hidratación necesario antes de su uso: 2 minutos
• Contenido de glicerol: 21%
• Contenido de azufre: 0,1–0,15 %
• Contenido de metales pesados: trazas
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,25 a 0,75 ml
• 3 ml = 1 a 3 ml
• 15 ml = 5 a 15 ml
• 30 ml = 10 a 30 ml
• 70 ml = 25 a 70 ml
Información de órdenes
Importante: El producto SKU n.º 87732 dejará de suministrarse a partir del 1 de junio de 2023 y se sustituirá por A52968, una nueva generación de casetes. Considere la posibilidad de cambiar a los A52968.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
| Diana de purificación | Intercambio de tampones, proteína |
| Membrana | Membrana de celulosa, diálisis |
| Formato | Cassette |
| MWCO | 10 kDa |
| Línea de productos | Slide-A-Lyzer |
| Cantidad | 6 casetes |
| Volumen de la muestra (métrico) | 30 mL |
| Tipo de producto | Casetes de diálisis G2 |