Descripción
Los matraces de diálisis Slide-A-Lyzer, MWCO de 2000, 3500, 10 000 o 20 000, facilitan la eliminación sencilla y eficaz de sales de tampón y pequeños contaminantes en volúmenes de muestras de hasta 250 ml. Son fáciles de usar: añada y retire la muestra usando una pipeta serológica o vertiendo directamente la muestra a través de la amplia abertura del tapón de rosca en la parte superior del frasco. No son necesarios nudos o pinzas para sellar las unidades. Los matraces de diálisis Slide-A-Lyzer se fabrican en condiciones de sala blanca y tienen membranas de celulosa regeneradas con baja capacidad de unión a proteínas para asegurar una recuperación y pureza de la muestra máximas.
Los frascos de diálisis Slide-A-Lyzer se construyen a partir de dos láminas de membrana de diálisis de celulosa regenerada con baja capacidad de unión que se sellan herméticamente a ambos lados de un cuerpo de plástico inerte. Los materiales de la membrana y del frasco son compatibles con la mayoría de los tampones que se utilizan en el laboratorio.
Características de los matraces de diálisis Slide-A-Lyzer:
• Fácil de usar — Pipetee o vierta la muestra simplemente en el matraz y empiece la diálisis
• Diálisis rápida — La cámara plana del matraz con dos membranas proporciona una alta relación entre el área y el volumen de la superficie que permite la diálisis de una muestra de 250 ml entre 8 horas a toda la noche
• Alta recuperación — El diseño rectangular del matraz maximiza la recuperación del volumen completo de la muestra a través de la abertura en su parte superior
• Varios topes de peso molecular — Seleccione el MWCO de la membrana que mejor se ajuste al peso molecular de la muestra
Especificaciones de membrana de diálisis:
• Composición: Celulosa regenerada
• Grosor: 0,9–1,2 mil (22,5 a 30 μm); MWCO de 2000 = 2 mil (50 μm)
• Tiempo de hidratación requerido antes de su uso: 2 minutos
• Contenido de glicerol: trazas (el contenido de MWCO de 10 000 es del 21 %)
• Contenido de azufre: 0,04 – 0,1 7%
• Contenido de metales pesados: trazas
Con los matraces de diálisis Slide-A-Lyzer, la eliminación de contaminantes de bajo peso molecular típicos, el intercambio de tampón y la reducción de la concentración de sales pueden conseguirse en 8 horas o durante la noche. La velocidad de diálisis depende de diversos factores como el volumen de la muestra, tamaño y forma de la molécula que se está dializando, la agitación y la temperatura. El tiempo mínimo de diálisis debe determinarse empíricamente para cada sistema específico.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Discos de flotación de diálisis |
| Contenido y almacenamiento | Se suministran a temperatura ambiente. Al recibirlo, almacenar a temperatura ambiente. |
| Membrana | Membrana de celulosa, diálisis |
| Formato | Accesorio, matraz de cultivo celular (T75) |
| Línea de productos | Slide-A-Lyzer |
| Cantidad | 6 discos |
| Volumen de la muestra (métrico) | 250 mL |