Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™, MWCO de 2000
Código de producto. 10465325 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
0,5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 6
paquete de 8
Código de producto. 10465325
Marca: Thermo Scientific™ 66230
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elimine las sales y los pequeños contaminantes para maximizar la pureza y la recuperación de las muestras con los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer 2K MWCO.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer (MWCO de 2000) facilitan la eliminación sencilla y eficaz de sales y contaminantes pequeños de proteínas y otras macromoléculas superiores a 2000 daltons. Están disponibles en cuatro tamaños para alojar volúmenes de muestra entre 0,5 y 30 ml. Estos dispositivos son más fáciles de usar que los tubos de diálisis tradicionales; proporcionan un intercambio de tampón más rápido y una recuperación de la muestra completa.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer se construyen a partir de dos láminas de membrana de diálisis de celulosa regenerada con baja capacidad de unión que se sellan herméticamente a ambos lados de un cuerpo de silicona dentro de un marco de plástico inerte. Los casetes Slide-A-Lyzer pueden utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, incluidos la eliminación de contaminantes de bajo peso molecular, el intercambio de tampón, la desalinización, la diálisis de equilibro y la concentración de muestras. Las muestras líquidas se añaden y se quitan fácilmente penetrando la junta de autosellado con una aguja hipodérmica acoplada a una jeringa. Los materiales de la membrana y del cassette son compatibles con la mayoría de los tampones y productos químicos que se utilizan en el laboratorio. No se necesitan nudos, pinzas ni tapas para sellar las unidades y evitar las fugas y la pérdida de muestra durante el procedimiento de diálisis.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer:
Codificado por colores — El bastidor azul indica casetes con una membrana de tamaño de poro de 2000 MW
Cuatro tamaño de casetes — Seleccione el casete que mejor se adapte al volumen de muestra (0,5 a 30 ml)
Diálisis rápida — La cámara de casete rápida con dos membranas ofrece una alta proporción superficie-volumen que maximiza la tasa de difusión en comparación con los tubos de diálisis cilíndricos
Alto grado de recuperación — Diseño de casete rectangular que maximiza la recuperación de todo el volumen de la muestra desde cualquiera de los cuatros puertos de inyección en las esquinas
Especificaciones de membrana:
Composición: Celulosa regenerada sintetizada mediante el método Viscose
Grosor: De 0,9 a 1,2 mil (de 22,5 a 30 µm)
Tiempo de hidratación necesario antes de su uso: 2 minutos para volúmenes normales o 4 minutos para volúmenes mínimos
Contenido de glicerol: ninguno
Contenido de azufre: 0,169%
Contenido de metales pesados: trazas
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,1 a 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 a 3 ml
• 12 ml = 3 a 12 ml
• 30 ml = 12 a 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer, 2K de MWCO, 30 ml
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Membrana Membrana de celulosa, diálisis
Formato Cassette
MWCO 2.0 kDa
Línea de productos Slide-A-Lyzer
Cantidad 6 casetes
Volumen de la muestra (métrico) 30 mL