Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™, MWCO de 20 000
Código de producto. 10200364 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
0,5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
6 PCS
8 PCS
paquete de 10
Código de producto. Volumen de la muestra (métrico) unitSize
10200364 12 mL 8 PCS
10668884 0,5 mL paquete de 10
10771775 3 mL 10 PCS
10260404 30 mL 6 PCS
4 options
Código de producto. 10200364
Marca: Thermo Scientific™ 66012
Utilice esta membrana semipermeable de MWCO de 20 000 para eliminar sales y contaminantes con la máxima recuperación de muestras.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer (MWCO de 20 000) facilitan la eliminación sencilla y eficaz de sales tampón y contaminantes pequeños de proteínas y otras macromoléculas de hasta 20 000 daltons. Están disponibles en cuatro tamaños para alojar volúmenes de muestra entre 0,5 y 30 ml. Estos dispositivos son más fáciles de usar que los tubos de diálisis tradicionales; proporcionan un intercambio de tampón más rápido y una recuperación de la muestra más completa.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer (MWCO de 20 000) facilitan la eliminación sencilla y eficaz de sales tampón y contaminantes pequeños de proteínas y otras macromoléculas de hasta 20 000 daltons. Están disponibles en cuatro tamaños para alojar volúmenes de muestra entre 0,5 y 30 ml. Estos dispositivos son más fáciles de usar que los tubos de diálisis tradicionales; proporcionan un intercambio de tampón más rápido y una recuperación de la muestra más completa. Los casetes Slide-A-Lyzer pueden utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, incluidos la eliminación de contaminantes de bajo peso molecular, el intercambio de tampón, la desalinización, la diálisis de equilibro y la concentración de muestras. Las muestras líquidas se añaden y se quitan fácilmente penetrando la junta de autosellado con una aguja hipodérmica acoplada a una jeringa. No se necesitan nudos, pinzas ni tapones para sellar las unidades y evitar las fugas y la pérdida de muestras durante el procedimiento de diálisis.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer se construyen a partir de dos láminas de membrana de diálisis de celulosa regenerada con baja capacidad de unión que se sellan herméticamente a ambos lados de un cuerpo de silicona dentro de un marco de plástico inerte. Los materiales de la membrana y del cassette son compatibles con la mayoría de los tampones y productos químicos que se utilizan en el laboratorio.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer:
Fáciles de usar: no se requieren nudos ni abrazaderas; basta con inyectar la muestra en el casete y comenzar la diálisis
Diálisis rápida: la cámara de casete rápida con dos membranas ofrece una alta proporción superficie-volumen que maximiza la velocidad de difusión en comparación con los tubos de diálisis cilíndricos
Alto grado de recuperación: diseño de casete rectangular que maximiza la recuperación de todo el volumen de la muestra desde cualquiera de los cuatros puertos de inyección en las esquinas
Cuatro tamaños de casete: seleccione el casete que mejor se adapte al volumen de muestra
Codificado por colores: el bastidor de casete morado indica los casetes con una membrana de tamaño de poro con un MW de 20 000
Especificaciones de membrana:
Composición: Celulosa regenerada sintetizada mediante el método Viscose
Grosor: De 0,9 a 1,2 mil (de 22,5 a 30 µm)
Tiempo de hidratación necesario antes de su uso: 2 minutos
Contenido de glicerol: ninguno
Contenido de sulfuro: 0,04%
Contenido de metales pesados: trazas
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,1 a 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 a 3 ml
• 12 ml = 3 a 12 ml
• 30 ml = 12 a 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer, 20K de MWCO, 12 ml
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Membrana Membrana de celulosa, diálisis
Formato Cassette
MWCO 20 kDa
Línea de productos Slide-A-Lyzer
Cantidad 8 casetes
Volumen de la muestra (métrico) 12 mL