Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™, 10K de MWCO, 12 ml
Código de producto. 10731765 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
0,5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
Cantidad:
10 casetes
5 × 10 casetes
5 × 8 casetes
6 casetes
8 casetes
Tipo de producto:
Casetes de diálisis
Casetes de diálisis (radiación gamma)
Kit de casetes de diálisis
Tamaño de la unidad:
10 PCS
40 PCS
6 PCS
8 PCS
paquete de 10
paquete de 50
paquete de 6
paquete de 8
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen de la muestra (métrico) Cantidad Tipo de producto unitSize
10731765 0,5 mL 5 × 10 casetes Casetes de diálisis paquete de 50
10194183 0,5 mL 10 casetes Casetes de diálisis paquete de 10
10065983 0,5 mL 10 casetes Kit de casetes de diálisis paquete de 10
10591004 3 mL 10 casetes Casetes de diálisis paquete de 10
10678464 3 mL 5 × 10 casetes Casetes de diálisis paquete de 50
11889943 3 mL 10 casetes Kit de casetes de diálisis paquete de 10
10539853 12 mL 8 casetes Casetes de diálisis 8 PCS
10311014 12 mL 5 × 8 casetes Casetes de diálisis 40 PCS
10591474 12 mL 8 casetes Kit de casetes de diálisis paquete de 8
10167913 30 mL 6 casetes Casetes de diálisis paquete de 6
10311364 0,5 mL 10 casetes Casetes de diálisis (radiación gamma) 10 PCS
10371404 3 mL 10 casetes Casetes de diálisis (radiación gamma) 10 PCS
10301554 12 mL 8 casetes Casetes de diálisis (radiación gamma) 8 PCS
10076033 30 mL 6 casetes Casetes de diálisis (radiación gamma) 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10731765 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 66384
Elimine las sales y los pequeños contaminantes para maximizar la pureza y la recuperación de las muestras con los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer 10K MWCO.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer (MWCO de 10 000) facilitan la eliminación sencilla y eficaz de sales y contaminantes pequeños de proteínas y otras macromoléculas superiores a 2000 daltons. Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer están disponibles en cuatro tamaños para adaptarse a volúmenes de muestra de entre 0,5 y 30 ml. Estos dispositivos son más fáciles de usar que los tubos de diálisis tradicionales; proporcionan un intercambio de tampón más rápido y una recuperación de la muestra más completa.
Los casetes Slide-A-Lyzer pueden utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, incluidos la eliminación de contaminantes de bajo peso molecular, el intercambio de tampón, la desalinización, la diálisis de equilibro y la concentración de muestras. Las muestras líquidas se añaden y se quitan fácilmente penetrando la junta de autosellado con una aguja hipodérmica acoplada a una jeringa. No se necesitan nudos, pinzas ni tapones para sellar las unidades y evitar las fugas y la pérdida de muestras durante el procedimiento de diálisis.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer se construyen a partir de dos láminas de membrana de diálisis de celulosa regenerada con baja capacidad de unión que se sellan herméticamente a ambos lados de un cuerpo de silicona dentro de un marco de plástico inerte. Los materiales de la membrana y del cassette son compatibles con la mayoría de los tampones y productos químicos que se utilizan en el laboratorio.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer:
Codificado por colores: el marco naranja especifica que son casetes con la membrana con un tamaño de poro con un MW de 10 000
Cuatro tamaños de casete: seleccione el casete que mejor se adapte al volumen de muestra
Diálisis rápida: la cámara de casete rápida con dos membranas ofrece una alta proporción superficie-volumen que maximiza la tasa de difusión en comparación con los tubos de diálisis cilíndricos
Alto grado de recuperación: diseño de casete rectangular que maximiza la recuperación de todo el volumen de la muestra desde cualquiera de los cuatros puertos de inyección en las esquinas
Con radiación gamma: hay disponibles casetes con radiación gamma para aplicaciones que requieren condiciones que minimicen el riesgo de contaminación de la muestra
Casetes de diálisis con radiación gamma
Los casetes de diálisis con radiación gamma Slide-A-Lyzer son ideales para los investigadores que llevan a cabo cultivos de células y microorganismos; purificación de virus, ADN o ARN, o la preparación de muestras para otras aplicaciones que requieren condiciones que minimicen el riesgo de contaminación de la muestra. Los casetes con radiación gamma se tratan con 20–36 kGy de radiación gamma, una dosis que se ha determinado para esterilizar las unidades basándose en un medio de caldo de tripticasa de soja para identificar el crecimiento total y un medio fluido de tioglicolato para identificar el crecimiento anaeróbico. Sin embargo, no se ha confirmado la esterilidad en los lotes individuales, ya que no se ha realizado ninguna prueba de esterilidad tras la radiación.
Especificaciones de membrana:
Composición: Celulosa regenerada sintetizada mediante el método Viscose
Grosor: De 0,9 a 1,2 mil (de 22,5 a 30 µm)
Tiempo de hidratación necesario antes de su uso: 2 minutos
Contenido de glicerol: 21%
Contenido de azufre: 0,1–0,15 %
Contenido de metales pesados: trazas
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,1 a 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 a 3 ml
• 12 ml = 3 a 12 ml
• 30 ml = 12 a 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Membrana Membrana de celulosa, diálisis
Formato Cassette
MWCO 10 kDa
Línea de productos Slide-A-Lyzer
Cantidad 5 × 10 casetes
Volumen de la muestra (métrico) 0,5 mL
Tipo de producto Casetes de diálisis