Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas y boyas de flotación para accesorios Slide-A-Lyzer™
Código de producto. p-7226483 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 mL
1 ml
20 ml
5 ml
De 0,5 a 3 ml
Tipo de producto:
Boya flotante tipo casete
Jeringa de casete
Tamaño de la unidad:
8 PCS
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de producto unitSize
10770995 De 0,5 a 3 ml Boya flotante tipo casete paquete de 10
10197393 12 mL Boya flotante tipo casete 8 PCS
10733495 5 ml Jeringa de casete paquete de 10
10187493 20 ml Jeringa de casete paquete de 10
10570904 1 ml Jeringa de casete paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10770995 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 66430
Las jeringas y boyas de flotación Slide-A-Lyzer están disponibles para admitir una gran variedad de casetes de diálisis para volúmenes de 0,1 a 20 ml.
Las jeringas de casetes de diálisis Slide-A-Lyzer están diseñadas para la carga eficaz de muestras en casetes Slide-A-Lyzer y la extracción de muestras después de la diálisis. Los accesorios de las boyas para casetes se utilizan con casetes de diálisis Slide-A-Lyzer para eliminar contaminantes de bajo peso molecular y realizar intercambios, desalinizaciones y concentraciones de tampones.
Minimice la pérdida de muestras al entrar y salir de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer con ayuda de las jeringas de casetes de diálisis Slide-A-Lyzer para volúmenes de muestras de 1 ml a 20 ml. Las boyas de flotación de casetes Slide-A-Lyzer están diseñadas para la flotación de casetes de 0,5 a 12 ml en dializado.
Entre las características de los accesorios para casetes Slide-A-Lyzer se incluyen:
• Las jeringas tienen el tamaño adecuado para diferentes volúmenes de muestra
• Las boyas evitan que la barra agitadora se desgarre desde la membrana de diálisis
• Emparejadas con un casete Slide-A-Lyzer para un ajuste seguro y la minimización de la pérdida de muestras
• Químicamente inertes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Suficiente para Un casete de flotación de 0,5 ml o 3 ml con cada boya
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Membrana Diálisis
Formato Casete, accesorio
Capacidad (métrico) De 0,5 a 3 ml
Línea de productos Slide-A-Lyzer
Cantidad 10 boyas
Volumen de la muestra (métrico) 0.5 to 3 mL
Tipo de producto Boya flotante tipo casete