Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI Dialysis Devices, 2K MWCO
Código de producto. 11587800 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 dispositivos
50 dispositivos
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 50
11587800 250 dispositivos paquete de 250
11717539 50 dispositivos paquete de 50
2 options
Código de producto. 11587800
Marca: Thermo Scientific™ 69553
Realice un intercambio de tampones de muestras con estos vasos de polipropileno desechables de corte 2000-MW (MWCO) con membranas de bajo nivel de unión integradas.
Los dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI, MWCO de 2000, son vasos de polipropileno desechables con membranas integradas de baja unión para diálisis y alta recuperación de proteínas y macromoléculas mayores de 2 kDa en volúmenes de 10 a 100 μl. Con estos dispositivos se puede conseguir la extracción de contaminantes de bajo peso molecular, el intercambio de tampones, la desalinización, la diálisis de equilibrio, la microconjugación y la concentración.
Características de los dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI, MWCO de 2000:
Formato flexible: permite al usuario dializar en una sola muestra (tubo) o en varias (conjunto de 25)
Excelente recuperación de muestras: la pequeña área de superficie de la membrana y el plástico de bajo nivel de unión minimizan la pérdida de muestras en comparación con los sistemas de resina y filtración
Protocolo de un solo paso: no requiere procedimientos laboriosos ni equipos caros
100 % a prueba de fugas: su innovador diseño no permite la «absorción de líquidos» que se puede producir en los dispositivos caseros
Ahorro de tiempo: realiza la desalación de ácidos nucleicos y proteínas (recuperación de > 95 %) en menos de 15 minutos
Los dispositivos de diálisis Slide-A-Lyzer MINI se desarrollaron como un medio práctico para dializar muestras de pequeño volumen de ácidos nucleicos y proteínas sin pérdida indebida de la muestra. Se fabrican en un entorno limpio/con filtro HEPA y se embolsan automáticamente después de su montaje para garantizar que estén libres de contaminantes y listos para su uso.
Los dispositivos de diálisis MINI de 0,1 ml están diseñados para cerrarse (tapones incluidos) e insertarse en tubos de microcentrífugas estándares de 1,5 ml. Además, se pueden colocar hasta 25 dispositivos MINI en un dispositivo de diálisis Slide-A-Lyzer MINI para realizar la diálisis de varias muestras dentro de un vaso de precipitados grande. Mediante el uso del dispositivo MINI de 0,1 ml, se pueden equilibrar 100 µl de tampón de glicina con un pH de 2,8 con 1 litro de tampón de bicarbonato con pH de 9,4 en menos de 10 minutos.
Al igual que ocurre con todas las aplicaciones de diálisis, la tasa de diálisis observada para cada muestra utilizada con estos dispositivos depende de varios factores, incluidos el volumen de la membrana a muestra, la temperatura y las tasas de agitación; el peso molecular, la forma, el grado de hidratación y la carga de las moléculas que pasan a través de las membranas y el pH, la fuerza iónica, y el disolvente característico de los tampones que se utilizan.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Vaso, microcentrífuga
Línea de productos Slide-A-Lyzer
MWCO 2.0 kDa
Membrana Membrana de celulosa, diálisis
Formato MINI Dialysis Device
Descripción Dispositivo de diálisis mini, 0,1 ml
Diana de purificación Intercambio de tampones, proteína
Volumen de la muestra (métrico) 0.1 mL
Cantidad 250 dispositivos
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente