missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SLFNL1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15998634
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15998634 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15998634

Marca: Invitrogen™ PA565907

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: TRNMEFKRGSG EYLSLAFKHH VRRYVCAFLN SEGGSLLVGV EDSGLVQGIR CSHRDEDRAR LLVDSILQGF KPQIFPDAYT LTFIPVISTS ETS Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 95%, rat 94%.

SLFNL1 belongs to the Schlafen family. The function of the SLFNL1 protein remains unknown. There are four different isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLFNL1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SLFNL1
N.º de referencia del gen Q499Z3
Alias de gen 4933406A14Rik; schlafen like 1; schlafen-like 1; schlafen-like protein 1; SLFNL1; testicular tissue protein Li 173
Símbolos de los genes SLFNL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human SLFNL1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105005).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 200172
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.