missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLFNL1 Monoclonal Antibody (OTI4F7), TrueMAB™, OriGene
Descripción
SLFNL1 Monoclonal antibody specifically detects SLFNL1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SLFNL1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI4F7 |
| Concentración | 0.46 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | SLFNL1 |
| N.º de referencia del gen | Q499Z3 |
| Alias de gen | 4933406A14Rik; schlafen like 1; schlafen-like 1; schlafen-like protein 1; SLFNL1; testicular tissue protein Li 173 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?