Learn More
Sampling Systems™ Mango de Tomamuestras de Manguito y Varillas de Ampliación
Tienda Sampling Systems ProductosDescripción
- Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
- Acabado brillante
- Punto Único
- Facilidad de uso:
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de Manguito |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Incluye | Mango de alta resistencia |
| Acabado | Brillo |
| Longitud (métrico) | 1500 mm |