missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SLC9A8 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15595482
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15595482 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15595482

Marca: Invitrogen™ PA542465

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: AKYLNPFFTR RLTQEDLHHG RIQMKTLTNK WYEEVRQGPS GSEDDEQELL Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 93%.

Sodium-hydrogen exchangers (NHEs), such as SLC9A8, are integral transmembrane proteins that exchange extracellular Na+ for intracellular H+. NHEs have multiple functions, including intracellular pH homeostasis, cell volume regulation, and electroneutral NaCl absorption in epithelia (Xu et al., 2008).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC9A8
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica SLC9A8
N.º de referencia del gen Q9Y2E8
Alias de gen 1200006P13Rik; 6430709P13Rik; AI182282; DKFZp686C03237; fj61b02; FLJ42500; hypothetical protein LOC494043; KIAA0939; MGC138418; Na(+)/H(+) exchanger 8; Nhe8; NHE-8; NHE-8 antibody; SLC9A8; SLC9A8 antibody; sodium hydrogen exchanger 8; sodium/hydrogen exchanger 8; solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), isoform 8; solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 8; solute carrier family 9 member 8; solute carrier family 9 member A8; solute carrier family 9, subfamily A (NHE8, cation proton antiporter 8), member 8; wu:fj61b02; zgc:103660
Símbolos de los genes SLC9A8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC9A8.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23315
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.