missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SLC9A8 Polyclonal Antibody

Código de producto. 16546901
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16546901 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16546901

Marca: Invitrogen™ PA588788

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RLMDIEDAKA HRRNKKDVNL SKTEKMGNTV ESEHLSELTE EEYEAHYIRR QDLKGFVWLD AKYLNPFFTR RLTQEDLHHG RIQMKTLTNK WYEEVRQGPS GSEDDEQELL; Positive Samples: 293T; Cellular Location: Golgi apparatus membrane, Multi-pass membrane protein.

Sodium-hydrogen exchangers (NHEs), such as SLC9A8, are integral transmembrane proteins that exchange extracellular Na+ for intracellular H+. NHEs have multiple functions, including intracellular pH homeostasis, cell volume regulation, and electroneutral NaCl absorption in epithelia (Xu et al., 2008).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC9A8
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.68 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica SLC9A8
N.º de referencia del gen Q9Y2E8
Alias de gen 1200006P13Rik; 6430709P13Rik; AI182282; DKFZp686C03237; fj61b02; FLJ42500; hypothetical protein LOC494043; KIAA0939; MGC138418; Na(+)/H(+) exchanger 8; Nhe8; NHE-8; NHE-8 antibody; SLC9A8; SLC9A8 antibody; sodium hydrogen exchanger 8; sodium/hydrogen exchanger 8; solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), isoform 8; solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 8; solute carrier family 9 member 8; solute carrier family 9 member A8; solute carrier family 9, subfamily A (NHE8, cation proton antiporter 8), member 8; wu:fj61b02; zgc:103660
Símbolos de los genes SLC9A8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 472-581 of human SLC9A8 (NP_0560811).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23315
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.