missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLC6A4/5-HTTLPR/Serotonin transporter Antibody (632705), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB17292PECY55
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SLC6A4/5-HTTLPR/Serotonin transporter Monoclonal antibody specifically detects SLC6A4/5-HTTLPR/Serotonin transporter in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| SLC6A4/5-HTTLPR/Serotonin transporter | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 632705 | |
| Flow Cytometry | |
| 5HT transporter, 5-HTT, hSERT, HTT5-hydroxytryptamine transporter, Na+/Cl- dependent serotonin transporter, OCD1, SERT, sodium-dependent serotonin transporter, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4,5-HTTLPR, Solute carrier family 6 member 4,5HTT | |
| Human SLC6A4/5-HTTLPR synthetic peptide, Accession # P31645 | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 6532 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido