missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SLC6A12 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15715001 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15715001 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15715001

Marca: Invitrogen™ PA557099

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: TRGPFRKRLR QLITPDSSLP QPKQHPCLDG SAGRNFGPSP TREGLIAGEK ETHL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 61%, Rat - 57%.

Transports betaine and GABA. May have a role in regulation of GABAergic transmission in the brain through the reuptake of GABA into presynaptic terminals, as well as in osmotic regulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC6A12
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SLC6A12
N.º de referencia del gen P48065
Alias de gen Betaine/GABA transporter 1; betaine/GABA transporter-1; BGT1; BGT-1; GABA transporter 1; Gabt2; gamma-aminobutyric acid (GABA-A) transporter 2; gamma-aminobutyric acid transporter; Gat1; GAT2; GAT-2; Na(+)/Cl(-) betaine/GABA transporter; RNU28927; SLC6A12; Sodium- and chloride-dependent betaine transporter; sodium- and chloride-dependent GABA transporter 2; solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 12; solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, betaine/GABA), member 12; solute carrier family 6 member 12; vesicular GABA transporter; VGAT
Símbolos de los genes SLC6A12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human SLC6A12. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95787).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6539
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.