Learn More
SLC6A12 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200108195 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30236420 150 μL 150 microlitros
30234769 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30236420
Marca: Proteintech 677001IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The SLC6A12 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC6A12. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SLC6A12 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno SLC6A12
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2C1G4
Concentración 1700 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes BGT-1; BGT1; FLJ38727
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6539
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 70 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a