Learn More
Invitrogen™ SLC47A1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA519085
Código de producto. 11337063
  • 530.00€ / 100 microgramos
Beskrivelse
Beskrivelse
This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 64,000.
This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. It encodes a protein of unknown function.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
SLC47A1
Polyclonal
Unconjugated
Slc47a1
1300013J15Rik; AI036982; FLJ10847; H+/organic cation antiporter variant 1; H+/organic cation antiporter variant 2; hMATE-1; MATE1; MATE-1; MGC64822; mMATE1; mMATE-1; multidrug and toxin extrusion 1; multidrug and toxin extrusion protein 1; RGD1311123; rMATE-1; SLC47A1; solute carrier family 47 (multidrug and toxin extrusion), member 1; solute carrier family 47 member 1; solute carrier family 47, member 1
Goat
Ammonium sulfate precipitation
RUO
55244
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96FL8
Slc47a1
Synthetic peptide sequence (PEHPQDGAKLSRKQ) corresponding to the internal amino acids of SLC47A1 (aa 528-542).
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.