Learn More
SLC44A4 Antibody (ASG-5ME) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Código de producto. 30164809
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30164809 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30164809 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328624JF669
Human Monoclonal Antibody
SLC44A4 Monoclonal antibody specifically detects SLC44A4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SLC44A4
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon ASG-5ME
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C6orf29, Choline Transporter-Like Protein 4, Chromosome 6 Open Reading Frame 29, CTL4, NG22, Solute Carrier Family 44 Member 4, Solute Carrier Family 44, Member 4
Especie del huésped Human
Inmunógeno SLC44A4
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80736
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2