missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC44A4 Antibody (ASG-5ME) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30171333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30171333 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30171333

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328624JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

SLC44A4 Monoclonal antibody specifically detects SLC44A4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antígeno SLC44A4
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon ASG-5ME
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C6orf29, Choline Transporter-Like Protein 4, Chromosome 6 Open Reading Frame 29, CTL4, NG22, Solute Carrier Family 44 Member 4, Solute Carrier Family 44, Member 4
Especie del huésped Human
Inmunógeno SLC44A4
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80736
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.