missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SLC43A3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15565482
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15565482 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15565482

Marca: Invitrogen™ PA542460

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: MAGQGLPLHV ATLLTGLLEC LGFAGVLFGW PSLVFVFKNE DYFKDLCGPD Sequence homology: Dog: 92%; Horse: 86%; Human: 100%; Rabbit: 92%.

SLC43A3 belongs to the SLC43A transporter family and is a putative transporter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC43A3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica SLC43A3
N.º de referencia del gen Q8NBI5
Alias de gen DKFZp762A227; EEG1; FOAP-13; likely ortholog of mouse embryonic epithelial gene 1; PRO1659; Protein FOAP-13; PSEC0252; SEEEG-1; SLC43A3; Solute carrier family 43 member 3; solute carrier family 43, member 3
Símbolos de los genes SLC43A3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human SLC43A3 (aa 1-50).
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29015
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.