missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SLC3A1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16351805
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16351805 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16351805

Marca: Invitrogen™ PA584856

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SPKCLDWWQE GPMYQIYPRS FKDSNKDGNG DLKGIQDKLD YITALNIKTV WITSFYKSSL KDFRYGVEDF REVDPIFGTM EDFEN Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 89%.

This gene encodes a type II membrane glycoprotein which is one of the components of the renal amino acid transporter which transports neutral and basic amino acids in the renal tubule and intestinal tract.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC3A1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SLC3A1
N.º de referencia del gen Q07837
Alias de gen amino acid transport related protein; amino acid transporter 1; amino acid transporter SLC3A1; ATR1; b(0,+)-type amino acid transport protein; CSNU1; D2; D2H; FLJ34681; membrane glycoprotein; NAA-TR; Nbat; Neutral and basic amino acid transport protein rBAT; NTAA; rBAT; rBAT protein; si:dkey-202m23.2; Slc3a1; SLC3A1 variant B; SLC3A1 variant C; SLC3A1 variant D; SLC3A1 variant E; SLC3A1 variant F; SLC3A1 variant G; solute carrier family 3 (amino acid transporter heavy chain), member 1; solute carrier family 3 (cystine, dibasic and neutral amino acid transporters), member 1; solute carrier family 3 (cystine, dibasic and neutral amino acid transporters, activator of cystine, dibasic and neutral amino acid transport), member 1; solute carrier family 3 member 1; solute carrier family 3, member 1
Símbolos de los genes SLC3A1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human SLC3A1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-108578).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6519
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.