missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ SLC39A7/ZIP7 Antibody [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-30747AF647
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SLC39A7/ZIP7 Polyclonal antibody specifically detects SLC39A7/ZIP7 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| SLC39A7/ZIP7 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 647 | |
| D6S115E, D6S2244EReally interesting new gene 5 protein, H2-KE4, HKE4Solute carrier family 39 member 7, HLA class II region expressed gene KE4, KE4, Ke4 gene, mouse, human homolog of, RING5Histidine-rich membrane protein Ke4, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 7, zinc transporter SLC39A7, ZIP7 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC39A7/ZIP7 fragment | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 7922 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido