Learn More
SLC38A1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200108088 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235763 150 μL 150 microlitros
30233588 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30235763
Marca: Proteintech 286321AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The SLC38A1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC38A1. This antibody recognizes human, mouse antigen. The SLC38A1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno SLC38A1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes ATA1; NAT2; SAT1; SNAT1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81539
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 54 kDa, 60-70 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG