Learn More
SLC37A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SLC37A1 |
|---|---|
| Concentración | 0.31 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16883065
|
Proteintech
24582-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16873065
|
Proteintech
24582-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SLC37A1, a member of the sugar-phosphate transport family, transports glycerol-3-phosphate (G3P) between cellular compartments for its utilization in several compartment-specific biochemical pathways.Especificaciones
| SLC37A1 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| P57057, Q8R070 | |
| 224674, 54020 | |
| SLC37A1 Fusion Protein Ag20180 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SLC37A1 |
| 0.31 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| G 3 P permease, G 3 P transporter, G3PP, Glycerol 3 phosphate permease, SLC37A1 | |
| SLC37A1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |