missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLC35A3 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98629V
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SLC35A3 Polyclonal antibody specifically detects SLC35A3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| SLC35A3 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 23443 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 405 | |
| DKFZp781P1297, Golgi UDP-GlcNAc transporter, member 3, member A3, solute carrier family 35 (UDP-N-acetylglucosamine (UDP-GlcNAc) transporter), Solute carrier family 35 member A3, UDP-N-acetylglucosamine transporter | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC35A3 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido