missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC34A2 Antibody (upifitamab) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30161165
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30161165 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30161165 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328057JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

SLC34A2 Monoclonal antibody specifically detects SLC34A2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC34A2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon upifitamab
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen NAPI-3B, NPTIIb, sodium/phosphate cotransporter 2B, solute carrier family 34 (sodium phosphate), member 2, type II sodium-dependent phosphate transporter 3b
Especie del huésped Human
Inmunógeno NaPi2b/ SLC34A2
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10568
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.