missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SLC27A6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15228388
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15228388 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15228388 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA534544

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

A suggested positive control is A-20 cell lysate. PA5-34544 can be used with blocking peptide PEP-1587.

The solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 6 (SLC27A6) is a member of the fatty acid transport protein family (FATP), which are involved in the uptake of long-chain fatty acids. SLC27A6 is principally expressed in the heart on the sarcolemma and colocalizes with CD36, another molecule involved in the uptake of long chain fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC27A6
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica SLC27A6
N.º de referencia del gen Q9Y2P4
Alias de gen 4732438L20Rik; ACSVL2; acyl-CoA synthetase very long chain family, member 2; FACVL2; FATP1; FATP6; FATP-6; Fatty-acid-coenzyme A ligase, very long-chain 2; long-chain fatty acid transport protein 6; SLC27A6; solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 6; solute carrier family 27 member 6; Very long-chain acyl-CoA synthetase homolog 1; VLCSH1; VLCS-H1
Símbolos de los genes SLC27A6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A 16 amino acid peptide near the amino terminus of human SLC27A6.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 225579, 28965, 291582
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.