Learn More
SLC26A7 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
| Antígeno | SLC26A7 |
|---|---|
| Concentración | 250 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30236247
|
Proteintech
17654-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150 microlitros Ahorro 61.00€ 14% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30237986
|
Proteintech
17654-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20 microlitros Ahorro 16.00€ 11% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The SLC26A7 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC26A7. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SLC26A7 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Especificaciones
| SLC26A7 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| MGC126268; SUT2 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |
| 250 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 115111 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |