missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC26A7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 15896893
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15896893 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15896893

Marca: Invitrogen PA568485

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC26A7 (solute carrier family 26 member 7) is a chloride-base exchanger and/or chloride transporter that is expressed on basolateral membrane of acid-secreting cells in renal outer medullary collecting duct (OMCD) and in gastric parietal cells also. SLC26A7 belongs to conserved family of anion transporters SLC26 isoforms which display tissue-specific expression patterns in epithelial cells and several SLC26 members function as chloride/bicarbonate exchangers that include SLC26A3 (DRA), SLC26A4 (pendrin), SLC26A6 (PAT1 or CFEX), SLC26A7, and SLC26A9 among which SLC26A7 and SLC26A9 also function as chloride channels. In renal tissues, Slc26a7 co-localizes with AE1, a well-known Cl-/HCO3- exchanger, on the basolateral membrane of (acid-secreting) A-intercalated cells in OMCD cells, and in the gastric tissue, SLC26A7 co-localizes with AE2, a major Cl-/HCO3- exchanger, on the basolateral membrane of acid secreting parietal cells. SLC26A7 acts as a sodium-independent DIDS-sensitive anion exchanger mediating bicarbonate, chloride, sulfate and oxalate transport. SLC26A7 maintains the electrolyte/acid-base homeostasis in kidneys by acting as a distal excretory segment-specific anion exchanger, specifically chloride, and plays a major role in gastric acid secretion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC26A7
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 16% sucrose and 0.09% sodium azide
génica SLC26A7
N.º de referencia del gen Q8TE54
Alias de gen RP23-272I16.1, MGC30955
Símbolos de los genes SLC26A7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the C terminal region of human SLC26A7
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 115111
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.